PHR1585
Esomeprazole Magnesium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate, 5-Methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl] sulfinyl} benzimidazole magnesium trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001028
traceable to USP 1249789
Famiglia di API
omeprazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?