Documenti fondamentali
94319
Supelco
Omeprazole sulfone
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
Scegli un formato
5 MG
288,00 €
288,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
288,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.42
Beilstein:
8347309
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
288,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Shabnam Nazir et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(1), 13-22 (2014-01-07)
Omeprazole (OMP) is effective in the treatment of gastric hyperacidity and is metabolized by CYP2C19 and CYP3A4. These enzymes are modulated by estrogen and progesterone which regulate the menstrual cycle. The variations in the pharmacokinetics (PK) of many drugs like