Documenti fondamentali
PHL89885
Schisandrol A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Schizandrin, (+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
Scegli un formato
10 MG
512,00 €
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
512,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Antioxidant; Anti-inflammatory, reduces oxidative stress.
Schizandrin is a natural product with several biological properties involved with antioxidant and anti-inflammatory activities. It reduces the formation of ROS, inhibits the mitochondrial pathway of the apoptotic process and oxidative stress. Schizandrin has been reported to have hepatoprotective, antitumor, antiviral, and antiamnesic effects, and has neuroprotective activity against glutamate induced neurotoxicity.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)