Documenti fondamentali
SMB00368
Sigma-Aldrich
Schisandrin A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Schisandrin A, Deoxyschizandrin, Dimethylgomisin J, Schizandrin A, Deoxyschisandrin
Scegli un formato
10 MG
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
Descrizione generale
Schisandrin A is an antioxidant agent found in the fruits of several species of the Schisandra genus.
Azioni biochim/fisiol
Schisandrin A is a bioactive lignan found in the fruits of several species of the Schisandra genus that has liver-protective, anti-tumor and antioxidant activities. It increases the activity of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and shows anti-ischemic effects in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)