Documenti fondamentali
PHL89765
Progoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxy-3-butenylglucosinolate potassium salt, 1-S-[(3R)-3-Hydroxy-N-(sulfooxy)-4-pentenimidoyl]-1-thio-β-D-glucopyranose monopotassium salt, Glucorapiferin potassium salt
Scegli un formato
10 MG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
367,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18KNO10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(C[C@@H](O)C=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Thiram PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45689
Thiram