Documenti fondamentali
PHL89687
Glucoiberin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(Methylsulfinyl)propylglucosinolate potassium salt
Scegli un formato
10 MG
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
400,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20KNO10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.57
Beilstein:
3856752
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO10S3.K/c1-24(17)4-2-3-7(12-22-25(18,19)20)23-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)21-11;/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b12-7+;/t6-,8-,9+,10-,11+,24?;/m1./s1
PJZYNAFZGIIKQD-LUFJGRCYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)