Documenti fondamentali
PHL89750
Panaxadiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol
Scegli un formato
10 MG
351,00 €
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
351,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)O5)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
PVLHOJXLNBFHDX-XHJPDDKBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)