Documenti fondamentali
PHL89672
Ganoderic acid F
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(12β)-12-(Acetyloxy)-3,7,11,15,23-pentaoxolanost-8-en-26-oic acid
Scegli un formato
10 MG
602,00 €
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
602,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H42O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O([C@H]1[C@]2([C@](C3=C([C@@]4([C@H](C(C(=O)CC4)(C)C)CC3=O)C)C1=O)(C(=O)C[C@@H]2[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)C)C)C(=O)C
InChI
BWCNWXLKMWWVBT-AIMUVTGPSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)