Documenti fondamentali
PHL89579
Bakuchiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Bakutrol, Drupanol, Neuvachiol, Sytenol A, UP 256, (S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.38
Beilstein:
3611720
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)