Documenti fondamentali
PHL89383
Oleanolic acid
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
50 MG
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Azioni biochim/fisiol
Triterpenoid isolated from medicinal plants. Antitumor and hepatoprotective agent. Oleanolic acid has therapeutic potential for neurodegenerative diseases.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus hedera melissa salvia sambucus thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)