Documenti fondamentali
PHL89240
Larixyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
S,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, Larixol acetate
Scegli un formato
10 MG
391,00 €
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
391,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.52
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1CC(=C)[C@H](CC[C@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)[C@H]12
InChI
1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
BSXKTJYNJOKMRN-TZWCSUAMSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qingzi Chen et al.
Cell death & disease, 11(3), 170-170 (2020-03-07)
Ozone (O3) plays an extremely important role in airway inflammation by generating reactive oxygen species (ROS) including hydrogen peroxide, then promoting redox actions and causing oxidative stress. Evidences indicate that TRPC6 (canonical transient receptor potential channel 6) is a redox-regulated