Documenti fondamentali
PHL89196
Frangulin B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(D-Apio-β-D-furanosyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
Scegli un formato
10 MG
483,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
483,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2
InChI
1S/C20H18O9/c1-8-2-10-14(12(22)3-8)17(25)15-11(16(10)24)4-9(5-13(15)23)29-19-18(26)20(27,6-21)7-28-19/h2-5,18-19,21-23,26-27H,6-7H2,1H3/t18-,19-,20+/m0/s1
AEQMIFRODRFTJF-SLFFLAALSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)