Documenti fondamentali
PHL86662
Cannabisin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H32N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.63
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto PHL86662 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)