Documenti fondamentali
PHL86417
Praeruptorin E
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Praeruptorin G
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H28O7/c1-7-14(4)23(27)30-22-21(29-18(26)12-13(2)3)19-16(31-24(22,5)6)10-8-15-9-11-17(25)28-20(15)19/h7-11,13,21-22H,12H2,1-6H3/b14-7-/t21-,22-/m0/s1
UFUVJROSOIXJGR-WLISBCLRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)