PHL83481
Bavachalcone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Broussochalcone B
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-7-15-11-17(20(24)12-19(15)23)18(22)10-6-14-4-8-16(21)9-5-14/h3-6,8-12,21,23-24H,7H2,1-2H3/b10-6+
BLZGPHNVMRXDCB-UXBLZVDNSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)