Documenti fondamentali
PHL86295
(−)-Sparteine sulfate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6β,7α,9α,11α-Pachycarpine sulfate, Lupinidine sulfate
Scegli un formato
25 MG
257,00 €
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
257,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.46
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]1([C@]2([H])N(CCCC2)C3)C[C@]3([H])[C@]4([H])CCCCN4C1.O=S([O-])O[O-]
InChI
1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)
FCEHFCFHANDXMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)