PHL86291
Albine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
1.140,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.140,00 €
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C=CN2[C@]([C@]3([H])[C@@H](CC=C)NC[C@@]([H])(C3)C2)([H])C1.Cl
InChI
1S/C14H20N2O/c1-2-3-13-12-6-10(8-15-13)9-16-5-4-11(17)7-14(12)16/h2,4-5,10,12-15H,1,3,6-9H2/t10-,12+,13+,14+/m0/s1
QJVOZXGJOGJKPT-IGHBBLSQSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)