Documenti fondamentali
PHL86292
Angustifoline
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Jamaicensine
Scegli un formato
5 MG
1.030,00 €
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
1.030,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=CC[C@@H]([C@]1([H])C2)NC[C@@](C1)([H])[C@]3([H])N2C(CCC3)=O
InChI
1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
VTIPIBIDDZPDAV-FVCCEPFGSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)