Documenti fondamentali
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
CBGA
Scegli un formato
5 MG
345,00 €
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
345,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)