Documenti fondamentali
PHL85840
Luteolin 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucoside, Dracocephaloside
Scegli un formato
10 MG
392,00 €
392,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
392,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
392,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(O)C=C3)=C1
InChI
1S/C11H15ClN2O/c1-3-8(2)13-11(15)14-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
NBPHHKVRZUSDBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)