Documenti fondamentali
PHL84271
Luteolin 3′-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′-O-β-D-glucuronide, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucuronide
Scegli un formato
10 MG
550,00 €
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
550,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(cc(c4)O)O)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-4-10(24)15-11(25)6-12(31-14(15)5-8)7-1-2-9(23)13(3-7)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
JDOFZOKGCYYUER-ZFORQUDYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Good morning Do you know in which solvent I'm able to dissolve Luteolin 3-glucuronide in order to use it as a HPLC-reference substance? Thank you very much for your help. Best Dennis
    1 risposta
    1. This material can be solubilized in DMSO and methanol. This material is insoluble in water.