Documenti fondamentali
PHL84245
Notoginsenoside R2
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Ginsenoside Ng-R2
Scegli un formato
10 MG
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
368,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H70O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C41H70O13/c1-20(2)10-9-13-41(8,50)21-11-15-39(6)28(21)22(43)16-26-38(5)14-12-27(45)37(3,4)34(38)24(17-40(26,39)7)52-36-33(31(48)30(47)25(18-42)53-36)54-35-32(49)29(46)23(44)19-51-35/h10,21-36,42-50H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,
FNIRVWPHRMMRQI-PGOMJGFXSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)