PHL84037
Rescinnamine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxycinnamic acid ester, Reserpinine
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@H](C[C@H]5[C@@H](C2)C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)OC(=O)\C=C\c6cc(c(c(c6)OC)OC)OC)c3[nH]c4c(c3CC1)ccc(c4)OC
InChI
1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1
SZLZWPPUNLXJEA-QEGASFHISA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)