Documenti fondamentali
PHL83867
Kukoamine B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-(3-Aminopropyl)-N-[4-[[3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]propyl]amino]butyl]-3,4-dihydroxybenzenepropanamide
Scegli un formato
10 MG
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
451,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCCN)(CCCCNCCCNC(=O)CCc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)CCc1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C28H42N4O6/c29-13-3-18-32(28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22)17-2-1-14-30-15-4-16-31-27(37)11-7-21-5-9-23(33)25(35)19-21/h5-6,9-10,19-20,30,33-36H,1-4,7-8,11-18,29H2,(H,31,37)
IWRAOCFRRTWUDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)