Documenti fondamentali
PHL83866
Kukoamine A
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
602,00 €
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
602,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCNCCCCNCCCNC(CCC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CCC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C28H42N4O6/c33-23-9-5-21(19-25(23)35)7-11-27(37)31-17-3-15-29-13-1-2-14-30-16-4-18-32-28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22/h5-6,9-10,19-20,29-30,33-36H,1-4,7-8,11-18H2,(H,31,37)(H,32,38)
IOLDDENZPBFBHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)