Documenti fondamentali
PHL83531
Phellodendrine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-Methylcoreximine chloride
Scegli un formato
10 MG
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
451,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[N+]21([C@@H](Cc4c(cc(c(c4)O)OC)C2)c3c(cc(c(c3)[O-])OC)CC1)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21?;/m0./s1
DGLDSNPMIYUWGN-OOJQBDKLSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)