PHL80511
Oxysophocarpine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Sophocarpidine, Sophocarpine N-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC[C@](N1C2)([H])[C@@]3([H])CCC[N]4(O)CCC[C@]2([H])[C@]43[H]
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
QMGGMESMCJCABO-LHDUFFHYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)