Documenti fondamentali
PHL83511
Iriflophenone 3-C-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Iriflophenone 3-C-β-D-glucopyranoside, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Iriflophenone 3-C-β-D-glucoside
Scegli un formato
10 MG
647,00 €
647,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
647,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.36
Beilstein:
5659115
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
647,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)