Documenti fondamentali
10901393001
Roche
Glicogeno
from mussels
Sinonimo/i:
Glicogeno, glicogeno
Scegli un formato
1 ML
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
171,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 mL (20 mg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Questa preparazione viene usata come carrier per la precipitazione degli acidi nucleici (DNA o RNA).[1][2] In quanto materiale inerte può sostituire i tRNA o i DNA sonicati.
20 μg di glicogeno (1 μL di soluzione) consentono di precipitare quantità di DNA o RNA nell′ordine dei picogrammi da un volume di 1 mL.
In un esperimento standard sono stati sciolti 5 pg di DNA di timo di vitello [3H]-marcato in 500 μL di Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM e LiCl 0,4 M. Come carrier è stato aggiunto 1 μL di soluzione di glicogeno (20 μg di glicogeno) fatto poi precipitare con 1,2 mL di etanolo tra -15 e -25 °C e conservato per 3 ore alla stessa temperatura. Nel precipitato ottenuto dopo centrifugazione (10 minuti a 12 000 x g) è stata rinvenuta la radioattività totale. Senza l′aggiunta del glicogeno non si verificava alcuna precipitazione del DNA.
Caratteristiche e vantaggi
Il glicogeno di qualità speciale per biologia molecolare è un carrier inerte nelle preparazioni di acidi nucleici.
Contenuto
Soluzione acquosa, 20 mg/mL
Risultati analitici
Tested for absence of endonucleases, nicking activity, exonucleases, RNases, nucleic acids, and proteases according to the current Quality Control procedures.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ming Wang et al.
Aging cell, 19(6), e13147-e13147 (2020-05-01)
Progerin accumulation disrupts nuclear lamina integrity and causes nuclear structure abnormalities, leading to premature aging, that is, Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS). The roles of nuclear subcompartments, such as PML nuclear bodies (PML NBs), in HGPS pathogenesis, are unclear. Here, we
Hanwen Gu et al.
Poultry science, 100(9), 101321-101321 (2021-07-24)
Deep sequencing of RNAs has greatly aided the study of the transcriptome, enabling comprehensive gene expression profiling and the identification of novel transcripts. While messenger RNAs (mRNAs) are of the greatest interest in gene expression studies as they encode for
Richard C Edmunds et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 31(4), 125-150 (2020-10-27)
Unfiltered and filtered water samples can be used to collect environmental DNA (eDNA). We developed the novel "Preserve, Precipitate, Lyse, Precipitate, Purify" (PPLPP) workflow to efficiently extract eDNA from Longmire's preserved unfiltered and filtered water samples (44-100% recovery). The PPLPP
Gabriele Girelli et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1184-1193 (2020-05-27)
With the exception of lamina-associated domains, the radial organization of chromatin in mammalian cells remains largely unexplored. Here we describe genomic loci positioning by sequencing (GPSeq), a genome-wide method for inferring distances to the nuclear lamina all along the nuclear
Yunbo Qiao et al.
Nature communications, 11(1), 2653-2653 (2020-05-29)
The transcriptome of the preimplantation mouse embryo has been previously annotated by short-read sequencing, with limited coverage and accuracy. Here we utilize a low-cell number transcriptome based on the Smart-seq2 method to perform long-read sequencing. Our analysis describes additional novel