Documenti fondamentali
PHL83249
Sutherlandioside D
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
626,00 €
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
626,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H58O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.84
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@@H](C[C@@H]4O)C(C=CC6=O)(C)C)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
InChI
SWNUBPWWSLUXMU-MVNMJQGYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)