Documenti fondamentali
PHL82523
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxychalcone
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
433,00 €
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
433,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,18-19H,1H3/b8-7+
CUGDOWNTXKLQMD-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)