Vai a
C8249
Cardamonin
≥98% (HPLC),  glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, (8CI); Alpinetin chalcone, (E)-2′,4′-Dihydroxy-6′-methoxy-chalcone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
662,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cardamonin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Application
Cardamonin has been used as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor to study its effects on β-catenin loss and gain-of-function in human preimplantation embryos.
Cardamonin has been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to analyze phenolic compounds in acacia honey samples.
Biochem/physiol Actions
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species).
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species). Cardamonin inhibits pigmentation in melanocytes through suppression of Wnt/b-catenin signaling pathway. Cardamonin suppressed Wnt/b-catenin signaling by a mechanism involving proteasome-mediated degradation of b-catenin (GSK-3b-independent pathway). Research has shown that Cardamonin possesses anti-inflammatory activity via suppression of NF-kB nuclear translocation and Ik-Ba phosphorylation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0927SML1450D6571
Cardamonin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8249
Cardamonin
Diapocynin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0927
Diapocynin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
light yellow to dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)