Documenti fondamentali
PHL80965
(-)-Dihydroquinine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Hydroquinine, (8a,9R)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinine, NSC 41799
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
Beilstein:
91444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
168-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)