Documenti fondamentali
PHL80858
Nobiletin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′, 4′, 5, 6, 7, 8-Hexamethoxyflavone
Scegli un formato
10 MG
457,00 €
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
457,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.39
Beilstein:
360887
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Nobiletin suppresses the expression of matrix metalloproteinases 1, 3 and 9, which participate in the break down of the extracellular matrix during tumor metastasis. Nobiletin is also involved in the increased expression of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 further preventing extracellular matrix degradation during tumor invasion. This bioflavonoid is believed to achieve both of these functions by disrupting the signal transduction pathway of Ras-Raf-MEK.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)