Vai a
SML1787
Sinensetin
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory agent
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxychromen-4-one, 3′,4′,5,6,7-Pentamethoxyflavone, 6-Hydroxyluteolin 5,6,7,3′,4′-pentamethyl ether, Pedalitin permethyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
562,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
345748
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sinensetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
InChI key
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sinensetin is a polymethoxylated flavonoid derived from plants. It is mainly seen in Orthosiphon aristatus var. aristatus and various citrus fruits. Sinensetin is abundantly present in the peel than in other parts of the citrus fruits.
Application
Sinensetin may be used as a citrus flavonoid to study its anti-adipogenic effects on AMP-activated protein kinase (AMPK) activation in palmitate (PA)-treated HepG2 cells. It may also be used as a standard to quantify polyphenol content in Orthosiphon stamineus extracts using ultra-performance liquid chromatography (UPLC).
Biochem/physiol Actions
Sinensetin is a citrus flavonoid with anti-inflammatory and anti-proliferative activity. It has also been shown to enhance adipogenesis and lipolysis. It exhibits anticancer, antimicrobial, anti-dementia, antioxidant, anti-obesity, anti-trypanosomal, and vasorelaxant activities. It is capable of inhibiting P-glycoprotein (P-gp), efflux transporter, and breast cancer resistance protein (BCRP). Sinensetin has the potential to serve as a flavonoid chemosensitizer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89278P0111B7283
Sinensetin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1787
Sinensetin
Sinensetin phyproof® Reference Substance
PHL89278
Sinensetin
Phenserine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P0111
Phenserine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinensetin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)