Documenti fondamentali
PHL80517
Pinosylvin monomethyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene, (E)-3-Methoxy-5-(2-phenylethenyl)phenol, 5-Methoxy-3-stilbenol, Pinosylvin 3-methyl ether
Scegli un formato
10 MG
602,00 €
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
602,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Beilstein:
1875807
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
602,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
JVIXPWIEOVZVJC-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)