Documenti fondamentali
PHL80494
N-Malonyl-DL-tryptophan
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-(2-Carboxyacetyl)-DL-tryptophan, Nα-Malonyl-DL-tryptophan
Scegli un formato
10 MG
381,00 €
381,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
381,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2O5
Peso molecolare:
290.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
381,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H14N2O5/c17-12(6-13(18)19)16-11(14(20)21)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
OVEAWSPZRGBTSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo triticum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)