Documenti fondamentali
PHL80450
Eupalitin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Eupalitin 3-O-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactoside
Scegli un formato
10 MG
669,00 €
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
669,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)