Documenti fondamentali
LMSU05
Sulfur in light mineral oil
0.01% (100 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
133,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.01% (100 ppm)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)