Documenti fondamentali
KRSU02
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0010% (10 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.0010% (10 ppm)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)