Documenti fondamentali
K5106-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 1 Adjustable and 1 fixed Endpiece
I.D. × L 10 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
Omnifit column, 6.6 mm x 330 mm
Scegli un formato
1 EA
669,00 €
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
669,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
SB.52
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Omnifit 006EZ-10-10-AF
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
10 mm × 100 mm
Descrizione generale
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Note legali
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)