Documenti fondamentali
IP336HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set A
Scegli un formato
1 KIT
567,00 €
567,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
567,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
567,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set A
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm, 0.1% (1000ppm). 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)