Documenti fondamentali
G005739
HPLC Analysis of Silymarin on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient: held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4105 psi (283 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 100 μg/mL in 90:10, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of silymarin.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Taxifolin
    Silychristin
    Apigenin 7-glucoside
    Silydianin
    Silybin B
    Isosilybin A
    Isosilybin B
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)