Documenti fondamentali
G005691
LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 0.5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
life science and biopharma
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Imipramine
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)