G005614
HPLC Analysis of Vitamin D2 and Vitamin D3 on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
sample: 50 μg/mL each in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)