Documenti fondamentali
581321-U
Supelco
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
877,00 €
877,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
877,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
877,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® C18, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
25% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
450 m2/g
Copertura della superficie
3.7 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
La famiglia di colonne Ascentis rappresenta la quarta generazione nella tecnologia delle colonne HPLC realizzate dai ricercatori Supelco. Tutte le colonne Ascentis sono caratterizzate da silice da 100 Angstrom a elevata purezza con particelle da 3, 5 e 10 micron. Le colonne sono progettate per applicazioni su piccole molecole e sono adeguabili a varie dimensioni, da quelle delle microcolonne (DI di 1,0 mm) a quelle preparatorie (DI di 50 mm). La famiglia include fase C18, C8, fenil, Si e con gruppo polare integrato, RP-Amide.
Ascentis C18 è una colonna HPLC di prima scelta estremamente stabile e affidabile che fornisce una forma a picchi simmetrici e un′ottima ritenzione anche con composti difficili.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ottima ritenzione
  • Forma a picchi simmetrici
  • Elevata riproducibilità
  • Totale compatibilità LC-MS
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
Articoli
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.