Documenti fondamentali
G005073
GC Analysis of 1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamine Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX B-DA
suitable for GC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX B-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72023AST)
oven: 140 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine enantiomers (N-TFA derivatives)
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)