Documenti fondamentali
G004994
HPLC Analysis of Proglumide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Proglumide sodium salt, solid
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)