G004709
HPLC Analysis of 3,5-DNB-Tryptophan Methyl Ester Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 SN
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase: ethanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)