Documenti fondamentali
ERMAC053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
251,00 €
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
251,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
Beilstein:
1879312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)